Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN à plage basse GeneRuler
GREENER_CHOICE
Product Code. 11813983 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 50 μg
50 μg
Unit Size:
5 pièces
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11813983 5 x 50 μg 5 pièces
10304730 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11813983 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. SM1192
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Déterminez la taille et estimez la quantité d’ADN double brin de faible poids moléculaire sur les gels d’agarose rapidement.
L’échelle d’ADN à plage basse GeneRuler est recommandée pour estimer la quantité et déterminer la taille d’une large étendue de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il est idéal pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN à plage basse GeneRuler peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4.
L’échelle d’ADN à plage basse GeneRuler est recommandée pour estimer la quantité et déterminer la taille d’une large étendue de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il est idéal pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN à plage basse GeneRuler peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4, protocole. L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Idéale pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 6X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 25 bp à 700 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Quantité 5 x 50 μg
Gamme de produits GeneRuler
Type de produit Échelle d’ADN