Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp, prête à l’emploi
Code produit 11571595 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
100BP DNA Ladder
100BP Plus DNA Ladder
1KB DNA Ladder
1KB Plus DNA Ladder
50BP DNA Ladder
DNA Ladder Mix
High Range DNA Ladder
Low Range DNA Ladder
Ultra Low Range DNA Ladder
Quantité:
100 Applications
500 applications
50 μg
Plage de dimensions:
100 bp à 10000 bp
100 bp à 1000 bp
100 bp à 3000 bp
10171 bp à 48502 bp
10 bp à 300 bp
250 bp à 10000 bp
25 bp à 700 bp
50 bp à 1000 bp
75 bp à 20000 bp
Number of Markers:
8
10
11
13
14
15
21
Conditionnement:
5 pièces
50µg
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Plage de dimensions Number of Markers Conditionnement
11571595 1KB DNA Ladder 500 applications 250 bp à 10000 bp 14 5 pièces
10400280 Ultra Low Range DNA Ladder 100 Applications 10 bp à 300 bp 11 50µg
10784881 Low Range DNA Ladder 100 Applications 25 bp à 700 bp 10 50µg
10314340 50BP DNA Ladder 100 Applications 50 bp à 1000 bp 13 50µg
10600301 1KB Plus DNA Ladder 100 Applications 75 bp à 20000 bp 15 50µg
10328179 100BP DNA Ladder 100 Applications 100 bp à 1000 bp 10 50µg
10364280 100BP Plus DNA Ladder 50 μg 100 bp à 3000 bp 14 50µg
10181070 DNA Ladder Mix 100 Applications 100 bp à 10000 bp 21 50µg
10809360 1KB DNA Ladder 100 Applications 250 bp à 10000 bp 14 50µg
10508950 High Range DNA Ladder 100 Applications 10171 bp à 48502 bp 8 50µg
10101240 1KB Plus DNA Ladder 500 applications 75 bp à 20000 bp 15 5 pièces
11883953 100BP DNA Ladder 500 applications 100 bp à 1000 bp 10 5 pièces
10181260 100BP Plus DNA Ladder 500 applications 100 bp à 3000 bp 14 5 pièces
11531605 DNA Ladder Mix 500 applications 100 bp à 10000 bp 21 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11571595 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM0313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    165.65€ / 5 pièces
    Économisez 22.35€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose ou de polyacrylamide.
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp à 1 000 bp prête-à-l’emploi est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp, prête à l’emploi, est prémélangée avec un colorant de charge d’ADN 6X pour une charge directe sur le gel.
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN GeneRuler 1 kb peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4. L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Number of Markers 14
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 250 bp à 10000 bp
Volume (métrique) 5 x 50 μg
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Quantité 500 applications
Gamme de produits GeneRuler
Type de produit 1KB DNA Ladder