Learn More
Thermo Scientific™ Marqueur de taille moléculaire ADN à plage ultra-basse GeneRuler
Code produit 10150750 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 50 μg
50 μg
Conditionnement:
5 pièces
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10150750 50 μg 50µg
11823983 5 x 50 μg 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10150750 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM1211
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de petits fragments d’ADN double brin sur des gels d’agarose ou de polyacrylamide. Idéal pour l’analyse de siARN.
Le marqueur de taille moléculaire ADN à plage ultra basse GeneRuler est recommandé pour estimer la quantité et déterminer la taille d’une large étendue de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il est idéal pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN à plage ultra basse GeneRuler peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4.
Le marqueur de taille moléculaire ADN à plage ultra basse GeneRuler est recommandé pour estimer la quantité et déterminer la taille d’une large étendue de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il est idéal pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN à plage ultra basse GeneRuler peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4. L’échelle est recommandée pour l’analyse de siARN (Illustration 1). L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X pour les échantillons d’ADN.
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Idéale pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide
  • Idéal pour l’analyse de siARN
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 10 bp à 300 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Quantité 50 μg
Gamme de produits GeneRuler
Type de produit Échelle d’ADN