Description
Le kit de purification de l’ADN génomique est un système simple et rapide de purification haute qualité de l’ADN génomique à partir de différentes sources comme le sang total, le sérum, les lignées cellulaires, les cellules bactériennes, les tissus végétaux et de mammifères.
Le kit est basé sur la précipitation sélective de l’ADN médiée par détergent à partir de lysat brut. L’ensemble de la procédure est rapide, seulement de 20 à 25 minutes, avec un rendement typique de 2 à 10 μg d’ADN génomique à partir de 0,2 ml de sang.
L’ADN génomique de poids moléculaire élevé purifié avec le kit convient à une utilisation directe dans toutes les applications de biologie moléculaire courantes : PCR, FastDigest et digestion par restriction classique, clonage, séquençage de l’ADN et analyse par transfert de Southern.
Points clés
- Efficace : de -2 à 10 µg d’ADN génomique à partir de 0,2 ml de sang
- Rapide : la procédure prend environ 20 minutes
- Universel : purifie l’ADN génomique à partir de diverses sources
- Flexible : facile à mettre à l’échelle
- Sûr : n’implique pas l’extraction de phénol
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Solution de lyse, 40 ml • Solution de précipitation (10X), 8 ml • chlorure de sodium 1.2 M, 10 ml À conserver à température ambiante. |
| Isolation Technology | Extraction organique |
| Type d’échantillon | Bactéries, Sang, Cellules, Échantillons liquides (p. ex. sérum), Végétal, Mouchoir, Levures |
| Volume d’élution | 20 to 100 μL |
| Type de produit final | gDNA |
| À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert de Southern, séquençage, sang |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Quantité | 100 préparations |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Heure du test | 25 min |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Genomic DNA Purification Kit
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N,N-trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide