Learn More
Thermo Scientific™ HinfI (10 U/μL)
Code produit 10334580 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2000 U
5 × 2000 U
Conditionnement:
2000 unités
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10334580 2000 U 2000 unités
11853833 5 × 2000 U 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10334580 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER0801
Edge
L’enzyme de restriction HinfI reconnaît les sites G^ANTC et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon R.
ADN lambda digéré avec HinfI, 1,4 % d’agarose, 148 site de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...G▵A N T C...3'
3'...C T N A▵G...5' Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon R 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 8,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, KCl 100 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • HinfI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • v
  • CpG : possibilité de chevauchement —clivage affecté
  • EcoKI : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • EcoBI : possibilité de chevauchement —blocage
Extrémités compatibles :
  • G▴AWTC — PfeI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes Hinf I
Tampon compatible Tampon 10X R
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 2000 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel