Learn More
Thermo Scientific™ HpyF3I (DdeI) (10 U/μl)
Code produit 10191030 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2500 U
500 U
Conditionnement:
2500 unités
500 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10191030 500 U 500 unités
10889710 2500 U 2500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10191030 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER1881
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’enzyme de restriction HpyF3I (DdeI) reconnaît les sites C^TNAG et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : BstDEI, DdeI).
ADN Lambda digéré avec HpyF3I (DdeI), 1,4 % d’agarose, 104 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5’...C▵T N A G...3’
3’...G A N T▵C...5’
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon Tango™ 1X : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • HpyF3I est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • v
  • CpG : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • EcoKI : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • EcoBI : possibilité de chevauchement ; effet non déterminé
Extrémités compatibles :
  • BbvCI, Bpu10I, Bpu1102I, Eco81I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes HpyF3I (DdeI)
Tampon compatible Tampon 10X Tango
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 500 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel