Learn More
Thermo Scientific™ KpnI, HC (50 U/μl)
Code produit 10328759 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4000 U
5 × 4000 U
Conditionnement:
4000 unités
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10328759 4000 U 4000 unités
10338759 5 × 4000 U 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10328759 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER0521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    95.65€ / 4000 unités
    Économisez 9.35€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’enzyme de restriction KpnI reconnaît les sites GGTAC^C et sa coupe est optimale à 37°C dans son propre tampon unique (isoschizomères : Asp718I).
ADN Lambda digéré avec KpnI, 0,7 % d’agarose, 2 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'..G G T A C▵C...3'
3'..C▵C A T G G...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon KpnI 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, Triton X-100 0,02 % et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • KpnI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 25°C), KCl 50 mM, DTT 1 mM, EDTA 0,1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • Dcm : possibilité de chevauchement ; aucun effet
  • CpG : possibilité de chevauchement —aucun effet
  • EcoKI : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • EcoBI : ne se chevauche jamais —aucun effet
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 5 U de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Remarque :
Une forte concentration en glycérol (> 5 %), un pH > 8,0 ou un large excès d’enzyme peut induire une activité Star.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes KpnI
Tampon compatible Tampon unique (tampon 10X KpnI)
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 4000 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel