Learn More
Thermo Scientific™ M13/pUC sequencing primer (-20), 17-mer
Séquençage précis de l’ADN avec des amorces de séquençage M13 pUC, des oligonucléotides à simple brin avec des extrémités 5’ et 3’ hydroxyles.
Marque:  Thermo Scientific™ SO100
32.31 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 1.51950kg
Code produit. 10744311
  • 48.47€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
Les amorces de séquençage M13 / pUC se fixent par hybridation à l’extrémité 5’ du gène lacZ. Toutes les amorces sont fournies sous forme de solutions aqueuses à 10 µM.
Les amorces de séquençage M13 / pUC se fixent par hybridation à l’extrémité 5’ du gène lacZ. Toutes les amorces sont fournies sous forme de solutions aqueuses à 10 μM.
Recommandé dans les cas suivants :
Séquençage de fragments d’ADN insérés dans le site MCS à l’intérieur du gène lacZ de différents vecteurs de clonage, tels que pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II ; Analyse par PCR des colonies.
Spécification
Spécification
Amorce de séquençage
Dry Ice
M13
Sequencing
M13/pUC sequencing primer (-20), 17-mer, 10 μM
Store at –20°C.
10 μM
pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II
Liquide
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.