Learn More
Thermo Scientific™ M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-26), 17-mer
Code produit 10754311 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10754311 60 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10754311 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SO101
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fragments de séquences d’ADN dans le MCS de divers vecteurs de clonage à base de pUC19 avec amorces de séquençage M13 pUC et oligonucléotides simple brin.
Les amorces de séquençage M13/pUC se fixent par hybridation à l’extrémité 5’ du gène lacZ. Toutes les amorces sont fournies sous forme de solutions aqueuses à 10 μM.
Les amorces de séquençage M13 / pUC se fixent par hybridation à l’extrémité 5’ du gène lacZ. Toutes les amorces sont fournies sous forme de solutions aqueuses à 10 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Amorce de séquençage
Contenu et stockage M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-26), 17-mer, 10 μM (60 μL)
Store at –20°C.
Conditions d’expédition Dry Ice
Concentration 10 μM
Primer M13
Quantité 60 μl
Vecteur pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II
À utiliser avec (application) Séquençage
Forme Liquide