Learn More
Thermo Scientific™ M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les amorces de séquençage M13/pUC se fixent par hybridation à l’extrémité 5’ du gène lacZ. Toutes les amorces sont fournies sous forme de solutions aqueuses à 10 μM.
Les amorces de séquençage M13 / pUC se fixent par hybridation à l’extrémité 5’ du gène lacZ. Toutes les amorces sont fournies sous forme de solutions aqueuses à 10 μM.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Amorce de séquençage |
| Contenu et stockage | M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer, 10 μM (45 μL) Store at –20°C. |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Concentration | 10 μM |
| Primer | M13 |
| Quantité | 10 μM, 45 μL |
| Vecteur | pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Forme | Liquide |