Learn More
Thermo Scientific™ Colorant de charge d’ADN MassRuler (6X)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le colorant de charge d’ADN MassRuler 6X est utilisé pour la préparation des marqueurs et des échantillons d’ADN pour le chargement sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il contient un colorant (bleu de bromophénol) pour le suivi visuel de la migration de l’ADN lors de l’électrophorèse. La présence de glycérol assure que l’ADN de l’échelle et de l’échantillon forme une couche au fond du puits. L’EDTA inclus dans les solutions lie les ions métalliques divalents et inhibe les nucléases métallo-dépendantes.
Le colorant de charge d’ADN MassRuler 6X est utilisé pour l’électrophorèse d’ADN classique (voir les recommandations d’utilisation).
Points clés
- Suivi unicolore de la migration d’ADN au cours de l’électrophorèse d’ADN
- L’ADN n’est pas masqué pendant l’exposition du gel à la lumière UV
- L’EDTA lie les ions métalliques divalents et inhibe les nucléases métalliques dépendantes
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Compatibilité du gel | Gels d’acrylamide, gels d’agarose |
| Marqueur ou colorant | Bleu de bromophénol |
| Type de produit | Colorant de charge d’ADN |
| Gamme de produits | MassRuler |
| Quantité | 5 x 1 mL |