Learn More
Thermo Scientific™ MassRuler Express LR Forward and Reverse DNA Ladders
Code produit 10736231 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 à 200 applications
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10736231 50 à 200 applications 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10736231 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM1273
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réalisez une quantification rapide et fiable de l’ADN sur de courtes distances de séparation dans diverses conditions d’électrophorèse grâce à ces mélanges d’échelles d’ADN spécialement conçus.
Les marqueurs de taille moléculaire ADN MassRuler Express LR Forward et Reverse sont spécialement conçus pour une quantification fiable et rapide de l’ADN pour de courtes distances de séparation sous différentes conditions d’électrophorèse. Dans les versions classiques, le poids de chaque fragment d’ADN est directement proportionnel à la taille du fragment, alors que pour les versions inverses, le poids est inversement proportionnel à la taille du fragment.
L’intensité du fragment dans chaque échelle est calibrée par rapport à un étalon qui garantit la quantité précise de chaque bande. Les marqueurs sont des mélanges de différents fragments d’ADN purifiés par chromatographie.
Highlights
  • Accurate DNA sizing and quantification -DNA ladder fragments are quantified spectrophotometrically
  • Fast and reliable DNA quantification -short separation distances under various electrophoresis conditions
  • Sharp bands
  • Easy-to-remember fragment sizes and quantities
  • Ready-to-use -premixed with 6X MassRuler DNA Loading Dye for direct loading and room temperature storage
  • Supplied with loading dye for sample DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X Loading Dye
Contenus des kits 6X MassRuler™ DNA Loading Dye, 1mL
Quantité 50 à 200 applications
Conditions de stockage Room temperature or at 4°C for up to 6 months. For longer periods, store at -20°C.
Type de produit DNA Molecular Weight Marker
This product or its use is covered by at least one claim of U.S. Patent Nos. 5,834,201, 6,680,378, and/or 7,132,520 owned by Invitrogen Corporation. The purchase of this product conveys to the buyer the non-transferable right to use the purchased amount of the product in internal research conducted by the buyer. The buyer cannot use this product or materials made by the employment of this product for Commercial Purposes. Commercial Purposes means any activity for consideration and may include, but is not limited to: (1) use of the product in manufacturing; (2) use of the product to provide a service, information, or data; (3) use of the product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes; or (4) resale of the product, whether or not the product is resold for use in research. Further information on purchasing licenses under the above patents may be obtained by contacting the Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008.