Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
Code produit 11803923 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 000 réactions
200 réactions
4000 réactions
Conditionnement:
1000 réactions
200 réactions
4000 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
11803923 200 réactions 200 réactions
11813923 1 000 réactions 1000 réactions
11823923 4000 réactions 4000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11803923 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0231
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Optimisez la qPCR avec la chimie des sondes à l’aide de protocoles de cycle standard grâce à ces master mixes qPCR prêts à l’emploi.
Les mélanges maîtres Maxima Probe qPCR Master Mixes sont des solutions prêtes à l’emploi optimisées pour la PCR quantitative en temps réel. Les mélanges maîtres incluent l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et les dNTP dans un tampon optimisé de PCR. Il suffit d’ajouter le modèle et les amorces.
L’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq associé à un tampon optimisé garantit la spécificité et la sensibilité de la PCR. Le dUTP est inclus dans le mélange pour assurer un contrôle optimal du transfert de contamination à l’aide de l’uracile-ADN glycosylase (UDG). L’utilisation des mélanges maîtres Maxima Probe qPCR Master Mixes en PCR en temps réel permettent de garantir une quantification reproductible, sensible et spécifique des matrices d’ADN génomique, plasmide et viral, et d’ADNc.
Les mélanges maîtres Maxima Probe qPCR Master Mixes sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs en temps réel.
Le mélange Master Mix inclut de l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et des dNTP dans un tampon optimisé pour PCR. Le colorant de référence passive ROX y a été ajouté. Seul le modèle et les amorces ont besoin d’être ajoutés. L’ADN polymérase Taq à démarrage à chaud Maxima en association avec un tampon optimisé garantit la spécificité et la sensibilité de la PCR. Le dUTP est inclus dans le mélange pour le contrôle facultatif de la contamination par transfert à l’aide d’uracile-ADN glycosylase (UDG). Le ROX sert de colorant de référence passive. L’utilisation de la sonde Maxima/Master Mix de qPCR ROX (2X) en PCR en temps réel permet de garantir une quantification reproductible, sensible et spécifique des matrices d’ADN génomique, plasmidique et viral, et d’ADNc. Le Master Mix peut être utilisé avec la plupart des thermocycleurs en temps réel, y compris les instruments Applied Biosystems, Eppendorf, Corbett, Bio-Rad et Roche.
  • Sensibilité : détecte les cibles en faible nombre de copies
  • Spécificité : l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et le tampon optimisé éliminent l’amplification non spécifique et la formation des dimères d’amorces
  • Large plage linéaire : quantification précise sur 9 ordres de grandeur
  • Universel : peut être utilisé avec des sondes spécifiques aux séquences sur la plupart des thermocycleurs en temps réel
  • Reproductibilité et praticité : le Master Mix 2X prêt à l’emploi minimise les erreurs de pipetage et réduit le temps de mise en place
Recommandé dans les cas suivants :
PCR en temps réel utilisant des sondes spécifiques d’une séquence ; RT-PCR en temps réel utilisant des sondes spécifiques d’une séquence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contains:
• 2 x 1.25 mL Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs (also dUTP) in an optimized PCR buffer with ROX passive reference dye; sufficient for 200 x 25 μL reactions.
• 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™
Gamme de produits Maxima
Type de produit Master Mix de qPCR
Quantité 200 reactions
Suffisant pour 200 réactions de 25 μl
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Nbre de réactions 200 réactions
Type d’échantillon ADN, ADNdb
Volume 2 x 1,25 mL