Learn More
Thermo Scientific™ Mélange maître Maxima SYBR Green pour qPCR (2X), avec un flacon ROX distinct
Code produit 11853923 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 000 réactions
200 réactions
4000 réactions
Conditionnement:
1000 réactions
200 réactions
4000 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
11853923 200 réactions 200 réactions
11340760 4000 réactions 4000 réactions
11863923 1 000 réactions 1000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11853923 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0251
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution prête à l’emploi optimisée pour la qPCR et la RT-qPCR en 2 étapes.
Les master mixes incluent de l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et les dNTP dans un tampon optimisé de PCR. Il suffit d’ajouter le modèle et les amorces. Le colorant intercalant SYBR Green de type I permet de détecter et d’analyser l’ADN sans utiliser de sondes spécifiques à la séquence.
L’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq associé à un tampon optimisé garantit la spécificité et la sensibilité de la PCR. Le dUTP est inclus dans le mélange pour assurer un contrôle optimal du transfert de contamination à l’aide de l’uracile-ADN glycosylase (UDG). Le recours aux mélanges maîtres Maxima SYBR Green pour qPCR dans la PCR en temps réel assure une quantification reproductible, sensible et spécifique des modèles génomiques, plasmidiques, viraux et d’ADNc. Les mélanges maîtres Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs en temps réel.
  • Spécificité : l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et le tampon optimisé éliminent l’amplification non spécifique et la formation des dimères d’amorces
  • Sensibilité : détecte les cibles en faible nombre de copies
  • Large plage linéaire : quantification précise sur 9 ordres de grandeur
  • Reproductibilité et confort : master mix 2X prêt à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contenu :
• 2 x 1,25 ml de Master Mix Maxima SYBR Green qPCR (2X) contenant de l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq, des dNTP (également dUTP) et SYBR Green I dans un tampon PCR optimisé ; suffisant pour 200 réactions de 25 μl chacune.
• Solution ROX 50 μl, 50 μM
• 2 x 1,25 ml d’eau exempte de nucléase
, Conserver à -20°C.
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
Gamme de produits Maxima
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Quantité 200 reactions
Suffisant pour 200 réactions de 25 μl
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Nbre de réactions 200 réactions
Type d’échantillon ADN, ADNdb
Volume 2 x 1,25 mL