Learn More
Thermo Scientific™ MlsI (MscI) (5 U/μL)
Code produit 10880411 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1000 U
200 U
Conditionnement:
1000 unités
200 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10880411 200 U 200 unités
10283160 1000 U 1000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10880411 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER1211
Edge
L’enzyme de restriction MlsI (MscI) reconnaît les sites TGG^CCA et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon R (isoschizomères : BalI, MluNI, MscI, Msp20I).
ADN Lambda (dcm)A digéré avec MIsI (MscI), 0,7 % d’agarose, 18 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'..T G G▵C C A...3'
3'..A C C▵G G T...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon R 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 8,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, KCl 100 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • MlsI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • Dcm : possibilité de chevauchement —blocage
  • CpG : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • EcoKI : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • EcoBI : ne se chevauche jamais —aucun effet
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 20 U de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Remarque :
Dosé à l’aide d’ADN Lambda (dcm-) (#SD0021). MlsI est bloquée par le chevauchement avec la méthylation dcm. Pour éviter la méthylation dcm, utilisez une souche dam-, dcm telle que GM2163 (#M0099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U / μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes MlsI (MscI)
Tampon compatible Tampon 10X R
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 200 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel