Learn More
Thermo Scientific™ NoLimits 500 bp DNA Fragment
GREENER_CHOICE
Code produit 10611621 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10611621 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10611621 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM1641
Edge
Optimisez les applications nécessitant un étalon de taille ADN sur mesure avec NoLimits, une collection de 36 fragments individuels d’ADN purifiés par chromatographie, allant de 10 à 20 000 pb.
NoLimits est une collection de 36 fragments individuels d’ADN hautement purifiés, allant de 10 à 20 000 bp. Contrairement à d’autres fournisseurs, où des normes personnalisées sont produites par PCR, les fragments d’ADN NoLimits Thermo Scientific sont produits à l’aide de plasmides spécifiquement conçus et purifiés par une technologie brevetée.
L’ADN plasmide est digéré par des enzymes de restriction Thermo Scientific, et chaque fragment d’ADN est purifié par chromatographie à partir du mélange de digestion. Nous fournissons ainsi des fragments d’ADN d’une pureté exceptionnelle, sans contamination par des molécules tronquées ou dégradées. Nos fragments d’ADN réalisés sur mesure constituent le meilleur choix possible pour les applications allant de l’électrophorèse (sur gel et capillaire) à l’HPLC et au-delà.
Points clés
  • Fragments individuels d’ADN purifiés par chromatographie
  • Plage étendue : 10 à 20 000 pb
  • Pics nets lors d’une électrophorèse capillaire, bandes nettes lors d’une électrophorèse sur gel
  • Concentration d’ADN précise 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de gel Agarose
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 10 bp à 20000 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Quantité 10 μg
Gamme de produits NoLimits
Type de produit Fragment d’ADN