Description
NoLimits Thermo Scientific est une collection de 36 fragments individuels d’ADN hautement purifiés, allant de 10 à 20 000 bp. Contrairement à d’autres fournisseurs, où des normes personnalisées sont produites par PCR, les fragments d’ADN NoLimits Thermo Scientific sont produits à l’aide de plasmides spécifiquement conçus et purifiés par une technologie brevetée.L’ADN plasmide est digéré par des enzymes de restriction Thermo Scientific, et chaque fragment d’ADN est purifié par chromatographie à partir du mélange de digestion. Nous fournissons ainsi des fragments d’ADN d’une pureté exceptionnelle, sans contamination par des molécules tronquées ou dégradées. Nos fragments d’ADN réalisés sur mesure constituent le meilleur choix possible pour les applications allant de l’électrophorèse (sur gel et capillaire) à l’HPLC et au-delà.
Spécification
Spécification
| Type de gel | Agarose |
| Prêt à charger | Non |
| Plage de dimensions | 10 bp à 20000 bp |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Quantité | 10 μg |
| Gamme de produits | NoLimits |
| Type de produit | Fragment d’ADN |