Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble NTP, solution 100 mM
Code produit 11863933 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 0,25 ml
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11863933 4 x 0,25 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11863933 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0481
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez de nombreuses applications de biologie moléculaire grâce à cet ensemble NTP, composé de nucléotides hautement stables présentant une pureté de 99 %.
Points clés
  • Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
  • Testé fonctionnellement dans la transcription in vitro
  • Stabilité élevée : stable pendant deux ans à -20°C et après plusieurs cycles de congélation / décongélation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 mM
À utiliser avec (application) in vitro Transcription, RNA Amplification
Contenu et stockage NTP Set, 100 mM solution (4 x 0.25 mL)
Store at –20°C.
Conditions d’expédition Dry Ice
Conjugué Non conjugué(e)
Quantité 4 x 0,25 ml
Type de produit Kit NTP
Forme Liquide