Learn More
Thermo Scientific™ Eau, exempte de nucléase
Code produit 10870051 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 ml
4 x 1,25 ml
Conditionnement:
30mL
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10870051 30 ml 30mL
11893933 4 x 1,25 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10870051 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.25€
    51.65€ / 30mL
    Économisez 5.60€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez les applications de biologie moléculaire grâce à cette eau exempte de nucléase déionisée et filtrée par une membrane 0,22 μm.
L’eau sans nucléase est déminéralisée et filtrée par membrane de 0,22 μm. Elle est idéale pour toutes les applications de biologie moléculaire.
Idéale pour toutes les applications de biologie moléculaire.
  • Exempte d’endodésoxyribonucléases, d’exodésoxyribonucléases, de ribonucléases et de phosphatases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 7.6
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon
Traitement(s) Non traité au DEPC
Quantité 30 ml