Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN O'GeneRuler, prête à l’emploi 50 à 1000 bp
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le marqueur de taille moléculaire ADN GeneRuler 50 bp, prêt à l’emploi, est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN double brin sur des gels d’agarose ou de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 50 bp, prête à l’emploi, est pré-mélangée avec un colorant de charge d’ADN orange 6X pour une charge directe sur le gel. Le colorant de charge ADN Orange 6X contient du xylène cyanol FF et de l’orange G. Dans un gel d’agarose à 1 % l’orange G migre à 50 pb. Par conséquent, l’échelle d’ADN O’GeneRuler 50 bp est idéale lorsque la visualisation de petits fragments d’ADN est importante.
L’échelle est fournie avec le colorant de charge d’ADN orange 6X pour échantillon d’ADN.
Points clés
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Bandes nettes
- Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
- Peut être directement chargée ; stable à température ambiante pendant 6 mois
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Concentration | Colorant de charge 6X |
| Forme | Liquide |
| Contenus des kits | Colorant de charge d’ADN orange 6X, 1,00°ml |
| Quantité | 100 applications |
| Type de produit | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN |
Ce produit ou son utilisation est couvert(e) par au moins une revendication de brevet américain nº 5 834 201, 6 680 378 et/ou 7 132 520 appartenant à Invitrogen Corporation. L’achat de ce produit confère à l’acheteur le droit non cessible d’utiliser la quantité de produit achetée pour mener des travaux de recherche en interne. L’acheteur ne peut utiliser ce produit ou des matériaux fabriqués à l’aide de ce produit à des fins commerciales. Les fins commerciales désignent toute activité liée à une contrepartie et peuvent inclure, mais sans s’y limiter, les activités suivantes : (1) l’utilisation du produit pour la fabrication ; (2) l’utilisation du produit pour fournir un service, des informations ou des données ; (3) l’utilisation du produit à des fins thérapeutiques, diagnostiques ou prophylactiques ; ou (4) la revente du produit, que le produit soit revendu ou non pour une utilisation à des fins de recherche. Pour de plus amples informations concernant l’acquisition de licences sur les brevets ci-dessus, veuillez contacter le Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, États-Unis.