Learn More
Thermo Scientific™ Ladder Mix ADN O'GeneRuler, prête à l’emploi 100-10,000 bp
Code produit 11803983 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 applications
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11803983 500 applications 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11803983 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM1173
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose. L’échelle est pré-mélangée avec des colorants de suivi bleus et jaunes.
Le Ladder Mix ADN GeneRuler 100-10,000 bp prêt à l’emploi est recommandé pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
Le Ladder Mix ADN GeneRuler prêt à l’emploi est pré-mélangé avec un colorant de charge d’ADN Orange 6X pour une charge directe sur le gel. Le colorant de charge ADN Orange 6X contient du xylène cyanol FF et de l’orange G. Dans un gel d’agarose à 1 % l’orange G migre à 50 pb.
L’échelle est fournie avec le colorant de charge d’ADN orange 6X pour échantillon d’ADN.
Points clés
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
  • Peut être directement chargée ; stable à température ambiante pendant 6 mois
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Concentration Colorant de charge 6X
Forme Liquide
Contenus des kits Colorant de charge d’ADN orange 6X, 2 x 1,00°ml
Quantité 500 applications
Type de produit Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN
Ce produit ou son utilisation est couvert(e) par au moins une revendication de brevet américain nº 5 834 201, 6 680 378 et/ou 7 132 520 appartenant à Invitrogen Corporation. L’achat de ce produit confère à l’acheteur le droit non cessible d’utiliser la quantité de produit achetée pour mener des travaux de recherche en interne. L’acheteur ne peut utiliser ce produit ou des matériaux fabriqués à l’aide de ce produit à des fins commerciales. Les fins commerciales désignent toute activité liée à une contrepartie et peuvent inclure, mais sans s’y limiter, les activités suivantes : (1) l’utilisation du produit pour la fabrication ; (2) l’utilisation du produit pour fournir un service, des informations ou des données ; (3) l’utilisation du produit à des fins thérapeutiques, diagnostiques ou prophylactiques ; ou (4) la revente du produit, que le produit soit revendu ou non pour une utilisation à des fins de recherche. Pour de plus amples informations concernant l’acquisition de licences sur les brevets ci-dessus, veuillez contacter le Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, États-Unis.