Learn More
Thermo Scientific™ ADN plasmidique pBR322
Code produit 10191220 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10191220 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10191220 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SD0041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    114.65€ / 100µg
    Économisez 6.35€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez le clonage grâce à l’ADN pBR322 Thermo Scientific™, un ADN plasmide double brin fermé circulaire de 4 361 pb à nombre de copies moyen.
Le pBR322 est l’un des vecteurs de clonage d’E.coli les plus couramment utilisés.
Points clés
  • Isolé de la souche E. coli (dam+, dcm+)
  • Plus de 90 % dans la forme de superenroulée
  • Purifié par chromatographie à l'aide d'une technologie exclusive brevetée
  • Pour le séquençage de l’ADN, l’analyse de la séquence et la création d’une carte, reportez-vous à l’outil en ligne REviewer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Concentration 0,5 μg/μl
Type d’échantillon ADN
Type de produit final ADN
À utiliser avec (application) Clonage
Type de produit ADN plasmidique
Quantité 100 μg
Vecteur pBR322