Learn More
Thermo Scientific™ phiX174 RF1 DNA
Code produit 10669510 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10669510 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10669510 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SD0031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    90.65€ / 50µg
    Économisez 17.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Préparez des étalons de poids moléculaire d’ADN avec de l’ADN phiX174 RF1 Thermo Scientific™, un plasmide double brin circulaire fermé de 5 386 pb.
phiX174 a été le premier virus d’ADN découvert à avoir un génome circulaire simple brin. L’ADN phiX174 a une longueur de 5 386 nt. Le brin d’ADN conditionné dans le virion est appelé le brin plus . Après avoir pénétré dans la cellule, l’ADN phiX174 Thermo Scientific est utilisé comme modèle pour la synthèse des brins moins, produisant de l’ADN double brin. La conversion des brins d’ADN plus en ADN double brin n’exige aucun des gènes de phage pour fonctionner.
L’ADN double brin peut ensuite être transcrit, ce qui entraîne la synthèse de protéines codées par phage. La synthèse de l’ADN simple brin (plus) nécessite une protéine A du gène codée par phage. La synthèse de l’ADN est initiée à ori (+) et se poursuit dans la direction indiquée. En fin d’infection, les cercles simple brin sont encapsidés dans de nouveaux virions. Le cycle se termine par la lyse cellulaire, médiée par la protéine E du gène codée par phage.
Points clés
  • Purifié par chromatographie à l'aide d'une technologie exclusive brevetée
  • Plus de 90 % dans la forme de superenroulée
  • Isolé de la souche d’E. coli HF4704 infectée par le phiX174 am3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0,5 μg/μl
Type d’échantillon ADN
Type de produit final ADN
Compatibilité du gel Gels d’agarose
À utiliser avec (application) Clonage / électrophorèse sur gel d’acide nucléique
Type de produit Réactif d’ADN
Quantité 50 μg