Learn More
Thermo Scientific™ pJET1.2 Forward Sequencing Primer, 23-mer
Code produit 10590091 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μM
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10590091 10 μM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10590091 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SO501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Amorces pour le séquençage de fragments d’ADN insérés au site Eco32I à l’intérieur du gène eco47IR du vecteur pJET1.2 et pour la sélection par PCR de colonies.
Applications
  • Séquençage de fragments d’ADN insérés au site Eco32I à l’intérieur du gène eco47IR du vecteur pJET1.2
  • Sélection par PCR de colonies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Amorce sens de séquençage
Contenu et stockage T3 promoter Sequencing Primer, 24-mer, 10 μM
Store at –20°C.
Conditions d’expédition Dry Ice
Concentration 10 μM
Primer pJET
Quantité 10 μM
Vecteur pJET1.2
À utiliser avec (application) Séquençage
Forme Liquide