Learn More
Thermo Scientific™ pJET1.2 Reverse Sequencing Primer, 24-mer
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μM, 84 μL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les amorces de séquençage Thermo Scientific sont des oligonucléotides simple brin avec des extrémités 3’- et 5’ hydroxyles. Les amorces de séquençage pJET1.2 flanquent le site Eco32I au niveau du gène eco47IR du vecteur de clonage à sélection positive pJET1.2. Toutes les amorces sont fournies sous forme de solutions aqueuses à une concentration de 10 μM.
Applications
- Séquençage de fragments d’ADN insérés au site Eco32I à l’intérieur du gène eco47IR du vecteur pJET1.2
- Sélection par PCR de colonies
Spécification
Spécification
| Type de produit | Amorce sens de séquençage |
| Contenu et stockage | pJET1.2 Forward Sequencing Primer, 23-mer, 10 μM (84 μL) Store at –20°C. |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Concentration | 10 μM |
| Primer | pJET |
| Quantité | 10 μM, 84 μL |
| Vecteur | pJET1.2 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Forme | Liquide |