Learn More
Thermo Scientific™ pTZ19R DNA
Code produit 10629900 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10629900 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10629900 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SD0141
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Effectuez le clonage d’ADN, le séquençage de l’ADN didésoxy, la mutagénèse in vitro et la transcription in vitro dans un système avec cet ADN phagémide à copie élevée circulaire fermé double brin.
Les pTZ19R/U sont de petites phagémides de 2 862 bp de longueur, construites en insérant l’ADN de la région intergénique (IG) du phage f1 dans pUC19 et la séquence du promoteur T7 près du MCS de pUC19. L’orientation des phagémides est différente de celle de la région clonée de f1 IG. Ils sont conçus pour le clonage d’ADN, le séquençage de l’ADN didésoxy, la mutagénèse in vitro et la transcription in vitro dans un seul système. Une souche hôte contenant ces phagémides produira de l’ADN simple brin si elle est superinfectée par le phage auxiliaire M13K07.
Points clés
  • Isolé de la souche E. coli (dam+, dcm+)
  • Plus de 90 % dans la forme de superenroulée
  • Isolé de la souche E.coli (dam+, dcm-)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Concentration 0,5 μg/μl
Type d’échantillon ADN
Type de produit final ADN
À utiliser avec (application) Clonage
Type de produit ADN
Quantité 50 μg
Vecteur pTZ19R