Description
Le marqueur d’ADN pUC19/MspI (HpaII) est recommandé pour le dimensionnement et la quantification approximative de petits fragments d’ADN double brin linéaires dans des gels d’agarose et de polyacrylamide non dénaturants. L’ADN pUC19 est digéré jusqu’au bout avec l’enzyme de restriction Thermo Scientific appropriée, puis purifié et dissout dans un tampon de stockage. Selon l’enzyme de restriction utilisée pour préparer les marqueurs, les fragments d’ADN comportent des extrémités franches ou cohésives.
Le marqueur d’ADN pUC19/MspI (HpaII), prêt à l’emploi, est prémélangé au colorant de charge d’ADN 6X pour une charge directe sur les gels d’agarose et de polyacrylamide.
- Dimensionnement et quantification approximative de petits fragments d’ADN
- Bandes nettes
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Prêt à charger | Non |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Quantité | 50 μg |
| Type de produit | Marqueur ADN/MSPI (HPAII) |