Learn More
Thermo Scientific™ pUC19 DNA
Code produit 10369109 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10369109 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10369109 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SD0061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    106.65€ / 50µg
    Économisez 3.35€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez le clonage grâce à l’ADN plasmidique double brin circulaire fermé à copie élevée, 2 686 paires de base, avec un poids moléculaire de 1,74 x 106 Da, isolé de la souche E.coli.
Les vecteurs pUC18 et pUC19 Thermo Scientific sont de petits plasmides d’E. coli, en nombre de copies élevé, de 2 686 bp de long. Ils sont identiques, mais contiennent plusieurs sites de clonage (MCS) disposés dans des orientations contraires.
Points clés
  • Purifié par chromatographie à l'aide d'une technologie exclusive brevetée
  • Plus de 90 % dans la forme de superenroulée
  • Isolé de la souche E.coli (dam+, dcm+)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Concentration 0,5 μg/μl
Type d’échantillon ADN
Type de produit final ADN
À utiliser avec (application) Clonage
Type de produit ADN
Quantité 50 μg
Vecteur pUC19