Learn More
Thermo Scientific™ pUC57 DNA
Code produit 10765071 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10765071 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10765071 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SD0171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00€
    69.65€ / 50µg
    Économisez 2.35€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Effectuez le clonage, le séquençage de l’ADN d’insert et la génération de suppressions imbriquées avec ExoIII à l’aide de cet ADN plasmide circulaire à double brin fermé à haute copie.
Le plasmide pUC57, longueur de 2 710 bp, est un dérivé de pUC19. Le pUC57 MCS contient 6 sites de restriction avec des extrémités à 3’ qui résistent à l’exonucléase III E. coli. Ce vecteur est conçu pour le clonage et la génération de suppressions d’ExoIII. Les positions exactes des éléments génétiques sont indiquées sur la carte (codons de terminaison inclus). La réplication de l’ADN démarre en position 890 (± 1) et se poursuit dans la direction indiquée. Les nucléotides 2510 à 2442 du gène bla (brin complémentaire) codent un peptide signal.
Points clés
  • Plus de 90 % dans la forme de superenroulée
  • Isolé de la souche E. coli (dam+, dcm+)
  • Purifié par chromatographie à l'aide d'une technologie exclusive brevetée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Concentration 0,5 μg/μl
Type d’échantillon ADN
Type de produit final ADN
À utiliser avec (application) Clonage
Type de produit ADN
Quantité 50 μg
Vecteur pUC57