Description
L’amorce est fournie sous forme de solution aqueuse prête à l’emploi concentrée 20X, à utiliser dans la synthèse d’ADNc.
Recommandé dans les cas suivants :
synthèse d’ADNc premier brin.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Primer |
| Contenu et stockage | Contenu : •24 µg d’amorce hexamère aléatoire à une concentration de 100 µM. À stocker à -20°C. |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Concentration | 20X |
| Primer | Hexamère aléatoire |
| Quantité | 120 μl |
| À utiliser avec (application) | Synthèse d’ADNc |
| Forme | Liquide |