Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ligature d’ADN rapide
Code produit 10785841 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 réactions
50 réactions
Conditionnement:
150 réactions
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10785841 150 réactions 150 réactions
10775841 50 réactions 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10785841 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K1423
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permettez une ligature rapide d’ADN à extrémité adhérente ou franche en 5 minutes seulement à température ambiante.
Le kit de ligature rapide d’ADN permet une ligature rapide de l’ADN à extrémité adhérente ou franche en 5 minutes seulement à température ambiante.
Le kit contient une ADN ligase T4 et un tampon de ligature rapide 5X spécialement formulé, optimisé en vue d’une ligature rapide et efficace de l’ADN. La ligature rapide est aussi efficace que celle obtenue avec une ADN ligase T4 au moyen d’un processus standard d’une heure. Le mélange réactif de ligature peut être employé directement pour la transformation bactérienne avec le kit TransformAid ou toute autre procédure de transformation habituelle.
Le kit contient une ADN ligase T4 et un tampon de ligature rapide 5X spécialement formulé, optimisé en vue d’une ligature rapide et efficace de l’ADN. La ligature rapide est aussi efficace que celle obtenue avec une ADN ligase T4 au moyen d’un processus standard d’une heure. Le mélange réactif de ligature peut être employé directement pour la transformation bactérienne avec le kit TransformAid ou toute autre procédure de transformation habituelle.
  • Ligature rapide de l’ADN à extrémités adhérentes ou franches en 5 minutes seulement
  • Le mélange de réaction pratique peut être directement utilisé pour la transformation bactérienne
Recommandées dans les cas suivants :
Expériences de clonage courantes ; clonage à extrémités franches ; construction de bibliothèques ; TA cloning.
Remarque :
Les souches bactériennes lyophilisées GM2163 (†M0099) et JM107 (†M0109) peuvent être fournies gratuitement sur demande, lors de tout achat. Avant l’électroporation, l’ADN ligase T4 doit être inhibée (1) par extraction du chloroforme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Kit
Type d’échantillon ADN
Enzymes Ligase d’ADN
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel des acides nucléiques
Type de produit Kit de ligature d’ADN rapide
Quantité 150 réactions