Learn More
Thermo Scientific™ Solution X-Gal, prête à l’emploi
Code produit 10508750 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10508750 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10508750 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    147.65€ / 10mL
    Économisez 26.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Filtrez efficacement les colonies avec X-Gal, un substrat chromogène inerte pour la bêta-galactosidase qui hydrolyse le X-Gal, formant un précipité bleu intense.
Formule : C14H15BrClNO6 Poids moléculaire : 408,6
Le X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-galacto-pyranoside) est un substrat chromogène inerte pour la bêta-galactosidase qui hydrolyse le X-Gal en galactose incolore et en 4-chloro-3-bromo-indigo, en formant un précipité bleu intense. L’induction du gène lacZ avec l’IPTG conduit à l’hydrolyse du X-Gal et au développement de colonies bleues (voir les données à l’appui).
La solution de X-Gal, prête à l’emploi, est une solution stable, filtrée sur membrane de 0,22 μm, formulée pour une utilisation directe en conjonction avec l’IPTG pour la sélection bleu/blanc de colonies.
L’induction du gène lacZ avec l’IPTG conduit à l’hydrolyse du X-Gal et au développement de colonies bleues. La solution de X-Gal, prête à l’emploi, est une solution stable, filtrée sur membrane de 0,22 μm, formulée pour une utilisation directe en conjonction avec l’IPTG pour la sélection bleu / blanc de colonies.
Recommandé dans les cas suivants :
Sélection bleu / blanc de colonies permettant de distinguer des colonies recombinantes (blanches) et non recombinantes (bleues) (1) ; Visualisation de l’expression de gènes rapporteurs de la bêta-galactosidase dans des cellules eucaryotes transfectées ; Détection de l’activité de la bêta-galactosidase dans des procédures immunologiques et histochimiques.
Remarque :
La préparation d’une solution mère de 20 mg / ml dans le diméthylformamide (DMF) ou le diméthylsulfoxyde (DMSO) est recommandée pour le X-Gal. Le DMF dissout certains matériaux en plastique. Il est déconseillé d’introduire directement une solution contenant du DMF dans des boîtes de Pétri en plastique. Le DMF est un produit toxique. Attendre le séchage complet des solutions de X-Gal contenant du diméthylformamide avant d'étaler les bactéries sur des plaques d'agar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit Solution X-Gal
Quantité 10 ml
Propriétés du substrat Substrat chimique
Type de substrat Substrat bêta-gal, X-Gal
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • X-Gal Solution, ready-to-use
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, hydroquinone, DMSO