Learn More
Thermo Scientific™ Kit de synthèse d’ADNc premier brin RevertAid H Minus
Code produit 10180890 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
20 réactions
Conditionnement:
100 réactions
20 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10180890 20 réactions 20 réactions
10786031 100 réactions 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10180890 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K1631
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Grâce à ce système de synthèse complet, effectuez une synthèse efficace de premier brin d’ADNc à partir de modèles d’ARN.
Points clés
  • Rendements élevés d’ADNc premier brin pleine longueur jusqu’à 13 kb
  • Températures de réaction augmentées comprises entre 42 et 55°C
  • Fourni avec l’inhibiteur recombinant d’ARNase RiboLock
  • Kit complet : amorce oligo(dT)18 et amorces hexamères aléatoires incluses dans le kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Transcriptase inverse RevertAid H Minus
• Inhibiteur de RNase RiboLock
• Tampon de réaction 5X
• Mélange dNTP
• Amorce Oligo(dT)18
• Amorce hexamère aléatoire
• ARN de contrôle
• Amorces de contrôle
• Eau exempte de nucléase
Stocker à –20°C.
Format Kit
Vitesse de réaction 60 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42°C à 45°C
Quantité 20 reactions
Transcriptase inverse RevertAid H Minus
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Neige carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 20 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 13 kb
Matériau de départ ARN