Learn More
Thermo Scientific™ Kit de synthèse d’ADNc monocaténaire RevertAid
Code produit 10680471 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
20 réactions
Conditionnement:
100 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10680471 20 réactions -
10387979 100 réactions 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10680471 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K1621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    90.65€ / 20 réactions
    Économisez 22.35€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Grâce à ce système de synthèse complet, effectuez une synthèse efficace de premier brin d’ADNc à partir de modèles d’ARN.
Ce kit utilise la transcriptase inverse RevertAid présentant une activité RNase H plus faible par rapport à la transcriptase inverse d'AMV. L'inhibiteur RNase RiboLock recombinant, fourni avec le kit, protège efficacement le modèle d'ARN de la dégradation. Totalement compatible avec la réaction de transcription inverse, puisqu’il maintient l’activité à des températures allant jusqu’à 55°C. L’oligo(dT)18 se lie par annelage, de manière sélective, à queue poly(A) de l’ARNm. Les amorces hexamères aléatoires ne nécessitent pas la présence de poly(A). En conséquence, elles peuvent être utilisées pour la transcription des régions des extrémités 5’ de l’ARNm ou la synthèse d’ADNc en utilisant l’ARN sans queue poly(A) (par exemple, les micro-ARN). Les amorces spécifiques aux gènes peuvent aussi être utilisées avec les kits. Le premier brin de l'ADNc peut directement être utilisé à titre de modèle dans la PCR (voir le protocole RT-PCR), la PCR en temps réel ou dans la synthèse de l'ADNc deuxième brin (voir le protocole).
  • ADNc premier brin pleine longueur jusqu’à 13 kb
  • Températures de réaction augmentées comprises entre 42 et 50°C
  • Fourni avec l’inhibiteur recombinant d’ARNase RiboLock
  • Amorce —oligo(dT)18 et amorces hexamères aléatoires incluses avec le kit
Recommandées dans les cas suivants :
Synthèse d’ADNc premier brin pour la RT-PCR et la RT-PCR en temps réel (1, 2) ; Construction de banques d’ADNc pleine longueur ; Génération de sondes pour l’hybridation ; Synthèse de l’ARN antisens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Contenu et stockage
• Transcriptase inverse RevertAid
• Inhibiteur d’ARNase RiboLock
• Tampon de réaction 5X
• Mélange de dNTP
• Oligo(dT)18 Amorce
• Amorce hexamère aléatoire
• ARN de GAPDH de contrôle
• Amorce de GAPDH sens (10 μ)
• Amorce de GAPDH antisens (10 μM)
• Eau exempte de nucléase
Conserver à –20°C
Format Kit
Vitesse de réaction 60 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42°C
Quantité 20 reactions
Transcriptase inverse RevertAid
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Neige carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 20 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 13 kb
Matériau de départ ARN
Visa mer Visa mindre
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.