Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptase inverse RevertAid (200 U/μl)
Code produit 10161310 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 unités
5 x 10 000 unités
Conditionnement:
10000 unités
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10161310 5 x 10 000 unités 5 pièces
10612191 10 000 unités 10000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10161310 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    268.65€ / 5 pièces
    Économisez 104.35€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Effectuez une synthèse efficace et intégrale de l’ADNc premier brin jusqu’à 13 kb avec cette RT M-MuLV génétiquement modifiée pour la transcription inverse de routine.
Cette enzyme possède une activité polymérase ARN dépendante et ADN dépendante, ainsi qu’une activité RNase H spécifique de l’ARN dans des hybrides ARN-ADN, qui est significativement plus faible que celle de la transcriptase inverse de l’AMV (Avian Myeloblastosis Virus - virus de la myéloblastose aviaire) (1, 2).
  • Synthèse efficace d’ADNc simple brin de pleine longueur jusqu’à 13 kb
  • Activité optimale à 42°C
  • Active jusqu’à 50°C
  • Incorpore des nucléotides modifiés (par ex., nucléotides marqués à la fluorescéine, au Cy3, au Cy5 , à la rhodamine, à l’aminoallyl)
Recommandées dans les cas suivants :
Synthèse efficace du premier brin de l’ADNc pour la RT-PCR et la RT-PCR en temps réel ; Synthèse d’ADNc pour clonage et expression ; Génération de sondes d’ADNc marquées pour les puces à ADN ; Marquage d’ADN (3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentration 200 U / μl
Contenu et stockage
• Transcriptase inverse RevertAid (200 U/μl)
• Tampon de réaction 5X
Conserver à –20°C.
Format Tube
Vitesse de réaction 60 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42°C
Quantité 5 x 10 000 unités
Transcriptase inverse RevertAid
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Neige carbonique
Type de produit final ADNc premier brin
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 13 kb
Matériau de départ ARN
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.