Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptase inverse RevertAid (200 U/μl)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
- Synthèse efficace d’ADNc simple brin de pleine longueur jusqu’à 13 kb
- Activité optimale à 42°C
- Active jusqu’à 50°C
- Incorpore des nucléotides modifiés (par ex., nucléotides marqués à la fluorescéine, au Cy3, au Cy5 , à la rhodamine, à l’aminoallyl)
Recommandées dans les cas suivants :
Synthèse efficace du premier brin de l’ADNc pour la RT-PCR et la RT-PCR en temps réel ; Synthèse d’ADNc pour clonage et expression ; Génération de sondes d’ADNc marquées pour les puces à ADN ; Marquage d’ADN (3)
Spezifikation
Spezifikation
| Concentration | 200 U / μl |
| Contenu et stockage | • Transcriptase inverse RevertAid (200 U/μl) |
| Format | Tube |
| Vitesse de réaction | 60 min |
| Technique | Transcription inverse |
| Température de réaction optimale | 42°C |
| Quantité | 10 000 unités |
| Transcriptase inverse | RevertAid |
| Activité de la ribonucléase H | Oui |
| Conditions d’expédition | Neige carbonique |
| Mehr anzeigen |