Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptase inverse RevertAid H Minus (200 U/μl)
Code produit 11541515 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 unités
5 x 10 000 unités
Conditionnement:
10000 unités
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11541515 5 x 10 000 unités 5 pièces
10121360 10 000 unités 10000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11541515 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0452
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une protéine recombinante M-MuLV RT dépourvue d’activité RNase H pour une synthèse d’ADNc à haut rendement.
Points clés
  • Rendements élevés d’ADNc premier brin pleine longueur jusqu’à 13 kb
  • Activité optimale entre 42 et 45°C
  • Actif jusqu’à 55°C.
  • Incorpore des nucléotides modifiés (par ex., nucléotides marqués à la fluorescéine, au Cy3, au Cy5 , à la rhodamine, à l’aminoallyl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 200 U / μl
Contenu et stockage
• Transcriptase inverse H Minus RevertAid (200 U/μl)
• Tampon de réaction 5X
Conserver à –20°C.
Format Tube
Vitesse de réaction 60 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42°C à 45°C
Quantité 5 x 10 000 unités
Transcriptase inverse RevertAid H Minus
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Neige carbonique
Type de produit final ADNc premier brin
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 13 kb
Matériau de départ ARN