Description
L’échelle d’ARN à plage élevée RiboRuler de 200 à 6 000 bases est un mélange de 8 transcripts d’ARN simple brin (de 200 à 6 000 bp) purifiés par chromatographie, produits à partir de matrices spécifiques qui contiennent un fragment du site de clonage multiple de pTZ19R et des fragments du phage lambda.
L’échelle d’ARN à plage élevée RiboRuler est disponible dans 1 mm d’EDTA, pH 6,0.
L’échelle d’ARN à plage élevée RiboRuler est composée de transcripts purifiés par chromatographie, ce qui élimine les contaminations par des NTP et des produits de dégradation de l’ARN. La concentration de chaque transcript d’ARN est déterminée par spectrophotométrie (voir l’image pour les quantités exactes). Pour réduire les risques de contamination pendant son utilisation, le marqueur de taille moléculaire est divisé en aliquots de faible volume.
L’échelle d’ARN à plage élevée RiboRuler est optimale pour un marquage d’extrémité à l’aide de la polynucléotide kinase T4 (voir le protocole dans les Ressources) et est idéal pour les transferts Northern.
Points clés
- Bandes nettes d’intensité uniforme
- Taille et quantité des bandes faciles à mémoriser
- La concentration prédéterminée des bandes d’échelle permet une quantification approximative de l’ARN
- Fourni avec le colorant de charge ARN 2X
- Stable pendant 6 mois à -20°C
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, bromure d’éthidium |
| Plage de dimensions | 200 bp à 6000 bp |
| Quantité | 5 x 20 μL |
| Gamme de produits | RiboRuler |
| Type de produit | Échelle d’ADN à gamme élevée |
Sécurité et traitement
- 2X Loading Dye Solution
- MIXTURE LIST-Contient: formamide