Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ARN à plage élevée RiboRuler, prêt ç l’emploi
Code produit 11883993 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 40 μL
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11883993 5 x 40 μL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11883993 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM1823
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Déterminez la taille et la quantité d’ARN avec des gels natifs ou dénaturants grâce à cette échelle d’ARN prête à l’emploi composée de 8 transcripts d’ARN simple brin purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ARN à plage élevée RiboRuler de 200 à 6 000 bases, prête à l’emploi, est un mélange de 8 transcripts d’ARN simple brin (de 200 à 6 000 bp) purifiés par chromatographie, produits à partir de matrices spécifiques qui contiennent un fragment du site de clonage multiple de pTZ19R et des fragments du phage lambda. L’échelle est prémélangée avec du colorant de charge.
L’échelle d’ARN à plage élevée RiboRuler, prête à l’emploi, est composée de transcrits purifiés par chromatographie qui les rendent exempts de NTP et de produits de dégradation de l’ARN. La concentration de chaque transcript d’ARN est déterminée par spectrophotométrie (voir l’image pour les quantités exactes). Pour réduire les risques de contamination pendant son utilisation, le marqueur de taille moléculaire est divisé en aliquots de faible volume.
Points clés
  • Bandes nettes d’intensité uniforme
  • Taille et quantité des bandes faciles à mémoriser
  • La concentration prédéterminée des bandes d’échelle permet une quantification approximative de l’ARN
  • Fourni avec le colorant de charge ARN 2X
  • Stable pendant 6 mois à -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 2X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, bromure d’éthidium
Plage de dimensions 200 bp à 6000 bp
Quantité 5 x 40 μL
Gamme de produits RiboRuler
Type de produit Échelle d’ADN à gamme élevée
compliance-icons
Product Identifier
  • RiboRuler High Range RNA Ladder, ready-to-use
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, formamide