Learn More
Thermo Scientific™ Glycogène, qualité ARN
Code produit 11873933 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 0,1 mL
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11873933 2 x 0,1 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11873933 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    101.65€ / 2 pièces
    Économisez 18.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliorez la récupération des acides nucléiques durant la précipitation grâce à ce vecteur inerte.
Le glycogène est un polysaccharide hautement purifié dérivé des huîtres. Ce vecteur inerte augmente considérablement le rétablissement des acides nucléiques par précipitation d’alcool. Le glycogène est insoluble dans l’éthanol et forme ainsi un précipité qui capte les acides nucléiques ciblés. Pendant la centrifugation, un culot visible se forme qui facilite grandement la manipulation des acides nucléiques précipités. Pour ce qui est de la précipitation quantitative des acides nucléiques de solutions diluées, le glycogène est plus efficace que l’ARNt, la polyacrylamide linéaire ou l’ADN traité par ultrasons (consultez les Références 1-4).
Nous proposons des solutions de glycogène aqueux déclinées selon deux formulations différentes pour permettre la récupération rapide et efficace de l’ADN ou de l’ARN :
Glycogène, de qualité ARN, peut être utilisé pour la précipitation d’ARN et d’ADN (NºR0551).
Glycogène, de qualité de biologie moléculaire, recommandé pour la précipitation d’ADN (NºR0561).
Points clés
  • Idéal pour la récupération d’un taux élevé d’oligonucléotides (> 8 bases) et de faibles quantités d’ADN / ARN (> 20 pg) dans des solutions diluées
  • Formation de culots clairement visibles
  • Aucune interférence avec les réactions enzymatiques†
  • Aucune interférence avec l’électrophorèse sur gel des acides nucléiques
  • Aucune interférence avec la détermination spectrophotométrique de la concentration d’ADN/ARN, (mesures A260 à 280)
  • Compatibilité avec la transformation de l’ADN et la transfection in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Glycogène
Quantité 2 x 0,1 mL
Forme Liquide