Learn More
Thermo Scientific™ Sans RNase A, DNase ni protéase (10 mg/ml)
Code produit 10753721 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unité de 10 mg
Conditionnement:
10 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10753721 1 unité de 10 mg 10 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10753721 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EN0531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.25€
    57.65€ / 10 pièces
    Économisez 7.60€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dégradez spécifiquement l’ARN simple brin aux résidus C et U à l’aide de l’endoribonucléase RNase A.
La RNase A, exempte de DNase et de protéase, est une endoribonucléase qui dégrade de façon spécifique l’ARN simple brin au niveau des résidus C et U.
Elle clive la liaison phosphodiester entre le 5’-ribose d’un nucléotide et le groupe de phosphates attaché au 3’-ribose d’un nucléotide de pyrimidine adjacent. Le phosphate 2’, 3’-cyclique obtenu est hydrolysé sur le phosphate 3’-nucléoside corres ondant (voir les références 1, 2).
Points clés
  • La RNase A est exempt de toute activité DNase. Nul besoin de le chauffer avant son utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 mg/ml
Contenu et stockage Conserver à -20°C.
Enzymes RNase
Quantité 1 unité de 10 mg
Type de produit RNase A