Learn More
Thermo Scientific™ RNase H (5 U/μl)
Code produit 10334860 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 U
500 U
Conditionnement:
100 unités
500 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10334860 100 U 100 unités
10519310 500 U 500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10334860 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EN0201
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La ribonucléase H (RNase H) est une endoribonucléase venant dégrader spécifiquement le brin ARN d’hybrides ARN-ADN.
 La ribonucléase H (RNase H) dégrade de manière spécifique le brin d’ARN des hybrides ARN-ADN N’hydrolyse pas les liaisons phosphodiesters des ADN et ARN simple brin et double brin
  • N’hydrolyse pas les liaisons phosphodiesters de l’ADN et l’ARN simple brin et double brin
Contrôle de la qualité :
  • L’absence d’endodésoxyribonucléases, d’exo-désoxyribonucléases et de ribonucléases a été confirmée par des tests de qualité appropriés.
Source :
  • Cellules MRE-600 E. coli
Poids moléculaire :
  • Monomère 18,4 kDa
Définition de l’unité d’activité :
  • Une unité de l’enzyme catalyse la formation de 1 nmol de produits solubles dans l’acide en 20 min à 37°C
  • L’activité enzymatique est dosée dans le mélange suivant : Tris-HCl 20 mM (pH 7,8), KCl 40 mM, MgCl2 8 mM, DTT 1 mM, [3H]-poly(A)·poly(dT) 24 μM, BSA 0,03 mg/ml, glycérol 4 % (v/v)
Tampon de stockage :
  • L’enzyme est fournie sous la forme suivante : HEPES-KOH 25 mM (pH 8,0), KCl 50 mM, EDTA 0,1 mM, DTT 1 mM, BSA 0,1 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Tampon de réaction 10X :
  • 200 mM de Tris-HCl (pH 7,8), 400 mM de KCl, 80 mM de MgCl2, 10 mM de DTT
Inhibition et inactivation :
  • Inhibiteurs : chélateurs de métaux, réactifs bloquants de SH
  • Inactivation thermique à 65°C pendant 10 min.
Recommandées dans les cas suivants :
  • Élimination de l’ARNm avant la synthèse de l’ADNc du deuxième brin (1)
  • PCR en temps réel et PCR quantitative en temps réel : élimination de l’ARN après la synthèse de l’ADNc du premier brin
  • Élimination des séquences poly(A) de l’ARNm après hybridation avec l’oligo(dT) (2)
  • Clivage de l’ARN spécifique au site (3)
  • Études de produits de réaction de polyadénylation in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U / μl
Enzymes RNase
Tampon compatible Tampon de réaction 10X
Quantité 100 U
Type de produit RNase H