Learn More
Thermo Scientific™ RNase I (10 U/μl)
Code produit 10568930 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 U
5000 U
Conditionnement:
1000 unités
5000 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10568930 1000 U 1000 unités
10374290 5000 U 5000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10568930 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EN0601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    117.65€ / 1000 pièces
    Économisez 11.35€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La ribonucléase I (RNase I) est une endoribonucléase qui hydrolyse l’ARN simple brin en 3'-monophosphates de nucléoside.
La ribonucléase I (RNase I) est une endoribonucléase qui hydrolyse de préférence l’ARN simple brin en 3’-monophosphates de nucléoside via les intermédiaires de monophosphates de nucléoside 2’, 3’-cycliques.
L’activité de l’enzyme ne requiert aucun ion métallique.
Points clés
  • Stable et actif dans une multitude de conditions de réaction.
  • Peut être inactivé par la chaleur en 30 minutes à 100°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Enzymes RNase
Quantité 1000 U
Type de produit RNase I