Learn More
Thermo Scientific™ RNase T1 (1 000 U/μl)
Code produit 10621621 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 000 U
500 000 U
Conditionnement:
100000 unités
500000 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10621621 500 000 U 500000 unités
10314820 100 000 U 100000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10621621 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EN0542
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La RNase T1 est une endoribonucléase qui dégrade spécifiquement l’ARN simple brin au niveau des résidus G.
La Rnase T1 Thermo Scientific est une endoribonucléase qui dégrade spécifiquement l’ARN simple brin à des résidus G (voir la Figure 1 dans les données à l’appui). Elle clive la liaison phosphodiester entre le résidu 3'-guanylique et le résidu 5'-OH des nucléotides adjacents avec la formation du phosphate 2', 3'-cyclique intermédiaire correspondant. Les produits de réaction sont un 3'-GMP et des oligonucléotides avec une extrémité 3'-GMP.
L’activité de RNase T1 ne requiert aucun ion métallique.
Applications
  • Élimination de l’ARN des préparations d’ADN
  • Séquençage de l’ARN
  • Dosages de protection de la ribonucléase. À utiliser avec la RNase A
  • Élimination de l’ARN des préparations de protéines recombinantes
  • Détermination du niveau de transcrits d’ARN synthétisés in vitro à partir de modèles d’ADN contenant une “cassette sans G”
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1000 U / μl
Enzymes RNase
Quantité 500 000 U
Type de produit RNase T1