Learn More
Thermo Scientific™ Nucléase S1 (100 U/μl)
Code produit 10529310 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 U
Conditionnement:
10000 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10529310 10 000 U 10000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10529310 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. EN0321
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Dégradez l’ARN et l’ADN simple brin avec cette endonucléase.
La nucléase S1 dégrade les acides nucléiques simple brin en libérant des mononucléotides ou des oligonucléotides 5’-phosphoryles. Elle est cinq fois plus active sur l’ADN que sur l’ARN. La nucléase S1 clive également l’ADN double brin au niveau de régions simples brins provoquées par une entaille, un mésappariement ou une boucle. La nucléase S1 présente une activité de 3’-phosphomonoestérase.
L’enzyme est une glycoprotéine contenant 18 % de carbohydrates.
  • Source : Aspergillus oryzae
  • Poids moléculaire : Monomère 29 kDa
Contrôle de la qualité :
  • L’absence d’activité de nucléase spécifique à l’ADN double brin contaminant confirmée par un test de qualité approprié
  • Testé de manière fonctionnelle pour la génération de délétions unidirectionnelles dans des fragments d’ADN (en conjonction avec l’exonucléase III)
Source :
  • Aspergillus oryzae
Poids moléculaire :
  • Monomère 29 kDa
Définition de l’unité d’activité :
  • Une unité d’enzyme produit 1 μg de déoxyribonucléotides soluble dans l’acide en 1 min à 37°C.
  • L’activité enzymatique est dosée dans le mélange suivant : Acétate de sodium 30 mM (pH 4,5), NaCl 50 mM, ZnCl2 0,1 mM, glycérol 5 % (v/v), ADN de thymus de veau dénaturé par chaleur 800 μg/ml
Tampon de stockage :
  • L’enzyme est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 20 mM (pH 7,5), NaCl 50 mM, ZnCl2 0,1 mM et glycérol 50 % (v/v)
Tampon de réaction 5X :
  • Acétate de sodium 200 mM (pH 4,5 à 25°C), NaCl 1,5 M et ZnSO4 10 mM
Inhibition et inactivation :
  • Inhibiteurs : chélateurs métalliques, PPi, Pi, 5’-ribonucléotides et désoxyribonucléotides
  • Inactivation par chauffage à 70°C pendant 10 min en présence d’EDTA
Recommandé dans les cas suivants :
Élimination de saillies simple brin de fragments d’ADN (2) ; cartographie des transcripts S1 (3, 4) ; clivage des boucles en épingle à cheveux ; création de délétions unidirectionnelles des fragments d’ADN en conjonction avec l’exonucléase III (5)
Remarque :
La nucléase S1 peut provoquer des cassures de l’ADN double brin, de l’ARN double brin et des hybrides ADN/ARN en cas de concentration élevée d’enzymes et de faible concentration en sel (6).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 100 U / μl
Enzymes Nucléase
Tampon compatible Tampon de stockage, tampon de réaction 5X
Quantité 10 000 U
Type de produit Nucléase S1