Description
Pour garantir une performance constante des enzymes, les tampons d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN. Des cycles multiples de congélation / décongélation des tampons ne provoqueront pas la précipitation de la BSA.
Les enzymes de restriction présentent 100 % de leur activité certifiée dans le tampon recommandé.
Les enzymes suivantes nécessitent des tampons uniques pour une digestion optimale :
- AarI
- AjiI
- BamHI
- BfuI
- Bpu10I
- BseXI
- Bsp143I
- Cfr9I
- Cfr10I
- Eam1105I
- Ecl136II
- Eco52I
- EcoRI
- KpnI
- Lsp1109I
- PacI
- PasI
- Ppu21I
- Sacl
- ScaI
- SdaI
- SduI
- SgeI
- TaqI
Spécification
Spécification
| Concentration | 10X |
| Quantité | 1 ml |
| Type de produit | Tampon SdaI |
| Catégorie de recherche | Clonage traditionnel |