Learn More
Thermo Scientific™ Silica Bead DNA Gel Extraction Kit
Code produit 10202540 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10202540 100 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10202540 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0513
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez l’extraction d’ADN à base de microbilles de silice à partir de gels d’agarose et de mélanges de réactions avec ce kit, qui est flexible pour augmenter ou diminuer les volumes de réaction et d’élution.
Le kit d’extraction sur gel d’ADN sur billes de silice est un système simple et efficace d’extraction de l’ADN à partir de gels d’agarose et de mélanges réactifs. Le kit utilise le protocole modifié de Vogelstein et Gillespie, utilisant la solubilisation du gel d’agarose et l’adsorption sélective des acides nucléiques sur des particules de silice spécialement préparées à haute concentration de sel. Le lavage de ces particules liées à l’ADN les débarrasse d’éventuels contaminants et l’ADN pur est élué avec un tampon TE ou de l’eau.
Avec peu de manipulations, cette méthode s’avère plus rapide et plus simple à réaliser que d’autres méthodes d’extraction à base organique. Par rapport aux kits d’extraction sur gel basés sur des colonnes, le kit d’extraction de l’ADN sur gel offre une grande flexibilité pour augmenter ou réduire proportionnellement les volumes de réactif et d’élution. L’ADN purifié convient à toutes les procédures courantes de biologie moléculaire, y compris la digestion par restriction, le clonage, le séquençage, etc.
Points clés
  • Flexible : mise à l’échelle facile des volumes de réaction et d’élution
  • Performant : récupération de l’ADN supérieure à 80 %
  • Rapide : la purification ne prend que 15 à 20 minutes
  • Efficace : convient aux fragments d’ADN aussi courts que 100 bp
  • Sûr : n’implique pas l’extraction de phénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Kit
Type d’échantillon ADN, Échantillons de gel
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert de Southern, marquage des acides nucléiques, séquençage
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Type de produit Kit d’extraction sur gel d’ADN sur billes de silice
Quantité 100 préparations
Cible ADN provenant de réactions enzymatiques (p. ex. PCR)
Heure du test 15 min à 20 min
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silica Bead DNA Gel Extraction Kit
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Sicherheitshinweis
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.