Learn More
Thermo Scientific™ SP6 promoter Sequencing Primer, 18-mer
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Recommandé dans les cas suivants :
Séquençage de fragments d’ADN situés en aval des séquences promotrices de l'ARN polymérase correspondante dans des vecteurs de clonage de routine, tels que pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II.
Remarque :
les amorces ne peuvent pas être utilisées pour certains plasmides qui contiennent des promoteurs tronqués mais néanmoins parfaitement fonctionnels. Les amorces ne sont pas phosphorylées.
Specifications
Specifications
| Accélérateur | SP6, T3, T7 |
| Type de produit | Amorce de séquençage |
| Contenu et stockage | SP6 promoter Sequencing Primer, 18-mer, 10 μM (56 μL) Store at –20°C. |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Concentration | 10 μM |
| Primer | SP6 |
| Quantité | 10 μM, 56 μL |
| Vecteur | pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Forme | Liquide |