Learn More
Thermo Scientific™ SP6 promoter Sequencing Primer, 24-mer
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μM, 42 μL
Description
Les amorces de séquençage de promoteur de transcription sont des oligonucléotides simple brin avec des extrémités 5’ et 3’ hydroxyles. Les amorces sont complémentaires, respectivement, aux séquences promotrices de l’ARN polymérase SP6, T3 ou T7. Les amorces sont livrées sous forme de solutions aqueuses à 10 μM.
Les amorces sont complémentaires aux régions promotrices de l’ARN polymérase SP6 respectives. Les amorces sont fournies sous forme de solutions aqueuses à 10 μM.
Spécification
Spécification
| Accélérateur | SP6, T3, T7 |
| Type de produit | Amorce de séquençage |
| Contenu et stockage | SP6 promoter Sequencing Primer, 24-mer, 10 μM (42 μL) Store at –20°C. |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Concentration | 10 μM |
| Primer | SP6 |
| Quantité | 10 μM, 42 μL |
| Vecteur | pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Forme | Liquide |