Learn More
Thermo Scientific™ T3 RNA Polymerase (20 U/μL)
Code produit 10262890 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 000 U
Conditionnement:
2000 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10262890 2 000 U 2000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10262890 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.96€
    35.65€ / 2000 pièces
    Économisez 6.31€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’ARN polymérase T3 Fermentas Thermo Scientific™ est une ARN polymérase ADN-dépendante avec une spécificité stricte pour leurs promoteurs double brin respectifs.
L’ARN polymérase du bactériophage T3 Thermo Scientific™ Fermentas est une ARN polymérase ADN-dépendante avec une spécificité stricte pour leurs promoteurs double brin respectifs.
Catalyse la synthèse 5’ => 3’ de l’ARN sur l’ADN simple brin ou l’ADN double brin en aval de son promoteur.
  • Incorpore des nucléotides modifiés (par exemple, des nucléotides marqués à l’amino-allyle, la biotine, la fluorescéine et la digoxigénine)
Recommandées dans les cas suivants :
Synthèse d’ARN non marqué et marqué pouvant être utilisée : pour l’hybridation (1), la traduction in vitro de l’ARN (2) ; en tant qu’ARNa (3), siARN (4), substrat dans les expériences de protection à la RNAse (5), modèle pour le séquençage de l’ADN génomique.
Remarque :
Séquences promotrices du consensus : AATTAACCCTCACTAAA G GGAGA–T3 TAATACGACTCACTATA G GGAGA–T7 ATTTAGGTGACACTATA G AAGNG–SP6 La position en gras (+1) indique le premier nucléotide intégré dans l’ARN pendant la transcription. Seules les bases dans cette position et jusqu’à +3 sont cruciales pour la transcription et il doit s’agir respectivement d’une base G et purique (9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Polymérase ARN polymérase T3
Quantité 2 000 U
Concentration 20 U /µl